Learn More
Benzyl-2-acetamido-4,6-O-benzyliden-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosid
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside |
Schmelzpunkt | 256°C to 261°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 mg |
Beilstein | 55951 |
Formelmasse | 399.44 |
Physikalische Form | Kristallin |