Learn More
Benzoylcholiniodid, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzoylcholine iodide |
Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
Strukturformel | C6H5CO2CH2CH2N(CH3)3I |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3576708 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic; Light sensitive |
Formelmasse | 335.19 |
Reinheit (%) | ≥98% |