Learn More
Benzoylchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408066
Benzoylchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408066
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11408066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14107.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Benzoyl chloride is widely utilized for the synthesis of peroxides. It is employed in the production of dyes and perfumes. It also serves in the manufacturing of pharmaceuticals and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoylchlorid wird häufig für die Synthese von Peroxiden verwendet. Wird in der Herstellung von Farbstoffen und Parfümen eingesetzt. Es dient auch der Herstellung von Pharmazeutika und Harzen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-88-4
Summenformel C7H5ClO
MDL-Nummer MFCD00000653
InChI-Schlüssel PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC-Name Benzoylchlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl chloride
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 1.211
pH 2
Siedepunkt 197°C to 199°C
Flammpunkt 69°C (156°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5535
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1736
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1112
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,benzene,carbon disulfide and carbon tetra chloride.
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 140.566
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ09L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberA14107.0B,A14107.0E,A14107.0I,A14107.30
ChargennummerM29L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2025 Catalog NumberA14107.0B,A14107.0I,A14107.30
ChargennummerM03L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberA14107.0B,A14107.30
ChargennummerY08K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberA14107.0B,A14107.30
ChargennummerS12K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberA14107.0B,A14107.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzoylchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >