Learn More
Benzoylchlorid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10697242
Marke: Thermo Scientific Acros 105750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Benzoylchlorid, 99 %, C7H5ClO, CAS-Nummer 98-88-4, UNII-vty8706w36, A-Chlorbenzaldehyd, Benzaldehyd, Alpha-Chlor, Benzoinsäurehorid, Benzenecarbonylchlorid, Benzoesäure, Chlorid, Alpha-Chlorobenzaldehyd, Benzoylchlorid, ccris 802, Benzoylchlorid, 2,5 l, min. 98,5 % (GC), 09, 182
Benzoyl Chloride, 99%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, alpha-chloro, benzoic acid chloride, benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoylchloride, ccris 802, benzoylchlorid, 2.5L, 98.5% min. (GC), 09, 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-88-4
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
MDL-Nummer MFCD00000653
InChI-Schlüssel PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC-Name Benzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl Chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 198.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCl
Brechungsindex 1.5520 to 1.5540
Menge 1 L
UN-Nummer 1736
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Relative Dichte 1.21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viskosität 0.0012 Pas (30°C)
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 99.5%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.