Learn More
Benzoylchlorid, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157030
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-88-4
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
MDL-Nummer MFCD00000653
InChI-Schlüssel PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC-Name Benzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl chloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 198.0°C
Flammpunkt 93°C
Glührückstand 0.005% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCl
Brechungsindex 1.5520 to 1.5540
Menge 2.5 kg
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Merck Index 15, 1115
Relative Dichte 1.21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viskosität 0.0012 Pas (30°C)
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 98+%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Flüssigkeit