Learn More
Benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444270
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444270
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10380.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Es ist ein interessantes Carbonyläquivalent und reagiert mit Aldehyden oder Ketonen, um α ;-Hydroxycarbonylverbindungen zu erzeugen. Benzothiazol wird als chemisches Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist ein Vorläufer von Gummibeschleunigern und ein Bestandteil von Cyanin-Farbstoffen. Es wird auch als Aromastoff verwendet. Es wird als antimikrobielles Mittel in Sportschuheinlegesohlen verwendet. Es wird auch als Aromastoff, antimikrobielles Mittel und Bestandteil von Cyanin-Farbstoffen verwendet. Seine Derivate werden als Gummibeschleuniger verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol, Kohlenstoffdisulfid
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-16-9
Summenformel C7H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 135.184
MDL-Nummer MFCD00005775
InChI-Schlüssel IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzothiazole
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.241
Siedepunkt 230°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.642
Menge 50 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 109468
Merck Index 14,1107
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Soluble in alcohol, carbon disulfide
Formelmasse 135.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzothiazole