Learn More
Benzophenon-Oxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10707782
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-66-3
Summenformel C13H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 197.24
MDL-Nummer MFCD00051461
InChI-Schlüssel DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime
PubChem CID 11324
IUPAC-Name N-(diphenylmethylidene)hydroxylamine
SMILES ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone oxime
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140°C to 144°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CNOH(C6H5)
Menge 5 g
Merck Index 15, 1100
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hexane,soluble in benzene(warm),chloroform,,dichloromethane,ethyl acetate,methanol
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone oxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.