Learn More
Benzonitril, 99 %, Extrarein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzonitrile |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -13.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0100g/mL |
Siedepunkt | 188.0°C to 191.0°C |
Flammpunkt | 71°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |