Learn More
Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10137603
Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137603
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10137603
Marke: Thermo Scientific Acros 149135000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benzoesäure, 99 %, C7H6O2, CAS-Nummer 65-85-0, Benzenecarbonsäure, Benzeneformisäure, Benzenemethansäure, Benzoesaeure gk, Benzoesaeure gv, Carboxybenzol, Dracylsäure, Phenylcarbonsäure, Phenylformisäure, Retardex, 2,5 kg, (20 Gew.-% Lösg, in Ethanol) klar, 09,92, 249,0 °C, 100,0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gvMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 123.0°C
Farbe Orange bis Weiß
Siedepunkt 249.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CO2H
Menge 500 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formelmasse 122.12
Klarheit (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
ChargennummerA0464171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
ChargennummerA0462751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
ChargennummerA0458650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
ChargennummerA0457580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >