Learn More
Benzoesäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10289773
Benzoesäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289773
5kg, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10289773
Marke: Thermo Scientific Acros 221800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gvMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
Namenshinweis For analysis
Schmelzpunkt 121,0°bis 123,0 °C
Siedepunkt 249,0 °C
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15, 1093
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:3 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Benzol, Äther, Chloroform, ccl4, Kohlenstoffdisulfid und Terpentin
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Dichte 121g/mL
Menge 5kg
Flammpunkt 121 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0458959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0455605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0453028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0399783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number221800050,221802500,221800010
Name des Produkts
Benzoesäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >