Learn More
Benzo[h]chinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.14 € - 83.82 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 230-27-3 |
---|---|
Summenformel | C13H9N |
Molekulargewicht (g/mol) | 179.222 |
MDL-Nummer | MFCD00004984 |
InChI-Schlüssel | WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline |
PubChem CID | 9191 |
IUPAC-Name | Benzo[h]chinolin |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11463388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17794.03 |
1 g |
28.14 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11473388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17794.06 |
5 g |
83.82 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
230-27-3 | |
179.222 | |
WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N | |
9191 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3 |
C13H9N | |
MFCD00004984 | |
benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline | |
Benzo[h]chinolin |
Spezifikation
Benzo[h]quinoline | |
48°C to 52°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00004984 | |
benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3 | |
179.222 | |
179.22 |
230-27-3 | |
233°C (47 mmHg) | |
C13H9N | |
120249 | |
WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N | |
Benzo[h]chinolin | |
9191 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-937-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DK1432000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only