Learn More
Benzo[g]chrysen, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15572383
compliance-icons
Benzo[g]chrysen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15572383
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 15572383
Marke: Thermo Scientific Acros 460270010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[g]chrysene
CAS 196-78-1
Schmelzpunkt 126.0°C
Siedepunkt 525.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H14
Menge 1 g
Synonym benzo g chrysene, benzo a triphenylene, naphthophenanthrene, unii-e7mq64xu75, 1,2,3,4-dibenzphenanthrene, 1,2,3,4-dibenzophenanthrene, 1,2:3,4:7,8-tribenznaphthalene, benzochrysene, acmc-20gx0y
InChI-Schlüssel JZOIZKBKSZMVRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Molekulargewicht (g/mol) 278.35
PubChem CID 9140
Formelmasse 278.35
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0365948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo¢g!chrysene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzo[g]chrysen, 98 %, Thermo Scientific™ >