Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbonsäure Hydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
65.12 € - 240.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175135-07-6 |
---|---|
Summenformel | C9H8N2OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 192.24 |
MDL-Nummer | MFCD00052501 |
InChI-Schlüssel | ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide |
PubChem CID | 519437 |
IUPAC-Name | 1-Benzothiophen-2-Carbohydrazid |
SMILES | NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11377726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11357.03 |
1 g |
65.12 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11387726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11357.06 |
5 g |
240.20 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
175135-07-6 | |
192.24 | |
ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N | |
519437 | |
NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1 |
C9H8N2OS | |
MFCD00052501 | |
benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide | |
1-Benzothiophen-2-Carbohydrazid |
Spezifikation
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide | |
184°C to 187°C | |
MFCD00052501 | |
benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide | |
NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1 | |
192.24 | |
192.24 |
175135-07-6 | |
C9H8N2OS | |
153297 | |
ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-Benzothiophen-2-Carbohydrazid | |
519437 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen