Learn More
Benzo[b]furan-7-carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10488884
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 90484-22-3
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD10000617
InChI-Schlüssel QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
PubChem CID 13307983
IUPAC-Name 1-benzofuran-7-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-7-carboxylic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 97%