Learn More
Benzo[a]pyrol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347148
Benzo[a]pyrol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347148
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
0.5 g
Artikelnummer. 11347148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015856.MC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird in der Krebsforschung umfassend eingesetzt
Extensively used in cancer research and for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis. It is also a multipurpose intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-32-8
Summenformel C20H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.32
MDL-Nummer MFCD00003602
InChI-Schlüssel FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
PubChem CID 2336
ChEBI CHEBI:29865
IUPAC-Name benzo[a]pyren
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[a]pyrene
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Siedepunkt 495°C
Menge 100 mg
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,1103
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene, toluene, and xylene; Sparingly soluble in alcohol, methanol; Insoluble in water
Formelmasse 252.3
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[a]pyrene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzo(a)pyrene
Name des Produkts
Benzo[a]pyrol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >