Learn More
Benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464284
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Benzil is used as a pharmaceutical intermediate and uv curing resin photosensitizer. In polymer chemistry, it is used as a photoinitiator. Further, it serves as a potent inhibitor of human carboxylesterases. It is used in the preparation of diketimines by reacting with amines. It is also involved in the famous benil-benzilic acid rearrangement. In addition this, it reacts with 1,3-diphenylacetone to get tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzil wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und UV-Härtungsharzphotosensibilisator verwendet. Verwendung in der Polymerchemie als Photoinitiator. Dient weiterhin als potenter Inhibitor menschlicher Carboxylesterasen. Verwendung bei der Herstellung von Diketiminen durch Reaktion mit Aminen. Darüber hinaus an der bedeutenden Benzil-Benzilsäure-Umlagerung beteiligt. Zudem Reaktion mit 1,3-Diphenylaceton, um Tetraphenylcyclopentadienon zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-81-6
Summenformel C14H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
MDL-Nummer MFCD00003080
InChI-Schlüssel WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC-Name 1,2-Diphenylethan-1,2-Dion
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzil
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Dichte 1.521
Siedepunkt 346°C to 348°C
Menge 100 g
Beilstein 608047
Merck Index 14,1078
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: diphenylethanedione