Learn More
Benzhydrol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060710
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-01-0
Summenformel C13H12O
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
MDL-Nummer MFCD00004488
InChI-Schlüssel QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC-Name Diphenylmethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydrol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65.0°C to 68.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 297.0°C to 298.0°C
Flammpunkt 160°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (55°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5)2CHOH
Menge 100 g
Beilstein 06, IV, 4648
Merck Index 15, 1092
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzhydrol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.