Learn More
Benzhydrol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzhydrol is widely used as intermediates in pharmaceuticals (including antihistamines), agrochemicals, perfumes and other organic compounds. It is used as a fixative in the perfume industry. It is involved in polymerization reaction as a terminating group. It is used as precursor to prepare modafinil, benztropine and diphehydramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzhydrol wird häufig als Zwischenprodukt in Pharmazeutika (einschließlich Antihistaminika), Agrochemikalien, Parfums und anderen organischen Verbindungen verwendet. Es wird als Fixiermittel in der Parfümindustrie verwendet. Es ist als Abschlussgruppe an der Polymerisationsreaktion beteiligt. Es wird als Vorstufe zur Herstellung von Modafinil, Benztropin und Diphehydramin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzhydrol |
Schmelzpunkt | 64°C to 68°C |
Siedepunkt | 297°C to 298°C |
Flammpunkt | 160°C (320°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1424379 |
Merck Index | 14,1090 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 184.24 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Benzhydrol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzhydrol