Learn More
Benzethoniumchlorid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15558404
Benzethoniumchlorid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558404
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
Artikelnummer. 15558404
Marke: JT Baker 7170.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Laborreagenzien
  • Titer: 0,0039–0,0041 mol/l
Spezifikation
Konzentration 0.004 mol/L
CAS 121-54-0
Verpackung Glasflasche
Menge 1 L
Summenformel C27H42ClNO2
MDL-Nummer MFCD00011742
Synonym Hyamine™ 1622
InChI-Schlüssel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-Name Benzyldimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)Phenoxy]ethoxy}ethyl)azaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 448.09
Name des Produkts
Benzethoniumchlorid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >