Learn More
Benzolsulfonsäure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781355
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-11-3, 7664-93-9
Summenformel C6H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
MDL-Nummer MFCD00011689
InChI-Schlüssel SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic acid
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 50.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SO3H
Menge 100 g
Beilstein 11,26
Merck Index 15,1071
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Formelmasse 158.17
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Feuchter kristalliner Feststoff oder verschmolzene Masse