Learn More
Benzolboronsäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442397
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Benzeneboronic acid is widely utilized in various cross coupling reactions for example Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions, etc. It serves as a receptor for carbohydrates, antimicrobial agents and enzyme inhibitors in biological reactions. It acts as a reagent in palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction and as a catalyst in Ni(II) pincer complex and Pd(II) pyridoxal hydrazone metallacycles. It is also employed as a sensor for neutron capture therapy for cancer, transmembrane transport and bioconjugation and labeling of proteins and cell surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzolboronsäure wird häufig in verschiedenen Kreuzkupplungsreaktionen wie den Mizoroki-Heck- und Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen usw. eingesetzt und dient zudem als Rezeptor für Kohlenhydrate, antimikrobielle Wirkstoffe und Enzyminhibitoren in biologischen Reaktionen. Fungiert als Reagenz in Palladium-katalysierten stereoselektiven Heck-Reaktionen und als Katalysator in Ni(II)-Pincer-Komplexen und Pd(II)-Pyridoxal-Hydrazon-Metallacyclen. Wird zudem als Sensor für die Neutroneneinfangtherapie bei Krebs, Transmembrantransport und Biokonjugation und Markierung von Proteinen und Zelloberflächen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-80-6
Summenformel C6H7BO2
Molekulargewicht (g/mol) 121.93
MDL-Nummer MFCD00002103
InChI-Schlüssel HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC-Name Phenylboronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 214°C to 219°C
Menge 250 g
Beilstein 970972
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1068
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 121.93
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Benzolboronsäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals >