missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzamid 99 %, Thermo Scientific Chemicals

26.30 € - 402.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 55-21-0
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
MDL-Nummer MFCD00007968
InChI-Schlüssel KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
IUPAC-Name Benzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10439450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
159331000
100 g Kunststoffflasche
26.30 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10666552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
159335000
500 g Kunststoffflasche
109.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10760785
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
159330025
2.5 kg Kunststoffflasche
402.00 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

55-21-0
121.14
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
2331
Benzamid
C7H7NO
MFCD00007968
benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
CHEBI:28179
C1=CC=C(C=C1)C(=O)N

Spezifikation

Benzamide
55-21-0
100.0
Weiß
180°C
98.5% min. (HPLC)
C6H5CONH2
09, 195
benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Benzamid
2331
121.14
Kristallpulver
99%
98.5
125.0°C to 129.0°C
228.0°C
Echt
C7H7NO
MFCD00007968
15, 1062
Solubility in water: 1g/74mL (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot benzene,1g/6mL alcohol- 1g/3.3mL pyridine,slightly soluble in ether
C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
121.14
CHEBI:28179
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS-H-Hinweis:
Kann vermutlich Kann genetische Defekte verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

GHS P Statement:
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

GHS-Signalwort: Warnhinweis

missing translation for 'einecsNumber' : 200-227-7

missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CU8700000

missing translation for 'tsca' : TSCA

Produktidentifikator
  • Benzamide

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only