Learn More
Benzaldehyd, 99+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
CAS | 100-52-7 |
Schmelzpunkt | -26°C |
pH | 5.9 |
Siedepunkt | 179°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Summenformel | C7H6O |
MDL-Nummer | 3299 |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 106.12g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |