Learn More
Benzaldehyd, ≥ 99,5 %, rein, redestilliert, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10379772
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-52-7
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde
Schmelzpunkt -26.0°C
Dichte 1.0430 g/mL
Siedepunkt 179.0°C
Flammpunkt 64°C
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C7H6O
Strukturformel C6H5CHO
Brechungsindex 1.5440 to 1.5460
Menge 100 mL
Merck Index 15, 1060
Relative Dichte 1.043
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 106.12
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/