Learn More
Benzaldehyd, ≥ 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10617442
Benzaldehyd, ≥ 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617442
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10617442
Marke: Thermo Scientific Acros 105220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-52-7
Summenformel C7H6O
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
InChI-Schlüssel HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Benzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde
Schmelzpunkt -26.0°C
Dichte 1.0430 g/mL
Siedepunkt 179.0°C
Flammpunkt 64°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CHO
Brechungsindex 1.5440 to 1.5460
Menge 1 L
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Merck Index 15, 1060
Relative Dichte 1.043
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 106.12
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number105220010,105220250,105220025,105222500
ChargennummerA0463923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog Number105220010,105220250,105220025,105222500
ChargennummerA0448754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number105220010,105220250,105220025,105222500
ChargennummerA0453566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number105220010,105220250,105220025,105222500
ChargennummerA0455573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number105220010,105220250,105220025,105222500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Name des Produkts
Benzaldehyd, ≥ 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >