Learn More
Bentonit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel, Lewis-Säure
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bentonite |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 500 g |
Merck Index | 15,1057 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in acids and common organic solvents |