Learn More
Cyflumetofen, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15931091
Cyflumetofen, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15931091 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
50 mg geliefert
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15931091
Marke: Honeywell Fluka R112750MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 400882-07-7
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg geliefert
Siedepunkt 269 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE
Physikalische Form Kristallin
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyflumetofen, Honeywell Fluka™ >