Learn More
Ratiolab™ Tischständer für Vernichtungsbeutel 200 x 300mm
Click to view available options
:
Für 300 x 200 mm-Abfallentsorgungsbeutel
Beschreibung
- Tischständer für Abfallbeutel, 200 x 300 x 0.05 mm
- Praktischer Tischständer
- Kunststoffbeschichtet, mit 3 Gummifüßen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kunststoffbeschichtet |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Abfallentsorgungsbeutel 300 x 200 mm |
| Material | Polypropylen |
| Abmessungen (L x B) | 300 x 200 mm |
| Produkttyp | Labortischständer |