Learn More
Thermo Scientific™ Dewar-Gefäße
Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf.
Marke: Thermo Scientific™ 4150-2000
258.01 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf. Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten optimalen Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben. Kolben bieten Ausgießöffnungen und einen eingelassenen Griff für einfaches Ausgießen von Flüssigkeiten.
- Doppelwände aus Polyethylen hoher Dichte und HDPE-Deckel mit Polyethylen-beschichtetem Griff gewährleisten Robustheit und Bruchfestigkeit
- Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten höchsten Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben
- Verwendung bei –196°C bis +100°C
- Ausguss und ein eingelassener Griff auf der Unterseite erleichtern das Ausgießen von Flüssigkeiten.
- Belüftete, isolierte Abdeckung ermöglicht das Entweichen von Dampf, sorgt jedoch gleichzeitig für eine konstante Probentemperatur
Spezifikation
67,628 fl oz. | |
1 | |
231 mm | |
122 mm | |
282 mm |
2 | |
2 l | |
9,1 in. | |
4,8 in. | |
11,1 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.