Learn More
Thermo Scientific™ Dewar-Gefäße
Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf.
Marke: Thermo Scientific™ 4150-1000
210.67 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf. Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten optimalen Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben. Kolben bieten Ausgießöffnungen und einen eingelassenen Griff für einfaches Ausgießen von Flüssigkeiten.
- Doppelwände aus Polyethylen hoher Dichte und HDPE-Deckel mit Polyethylen-beschichtetem Griff gewährleisten Robustheit und Bruchfestigkeit
- Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten höchsten Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben
- Verwendung bei –196°C bis +100°C
- Ausguss und ein eingelassener Griff auf der Unterseite erleichtern das Ausgießen von Flüssigkeiten.
- Belüftete, isolierte Abdeckung ermöglicht das Entweichen von Dampf, sorgt jedoch gleichzeitig für eine konstante Probentemperatur
Spezifikation
33,814 fl oz. | |
1 | |
195 mm | |
96 mm | |
251 mm |
4 | |
1 l | |
7,7 in. | |
3,8 in. | |
9,9 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7256899010 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 4150-1000 |
7228500010 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 4150-1000 |
7210190010-COC | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2017 | 4150-1000 |
7200292010-COC | Konformitätsbescheinigung | 13/04/2017 | 4150-1000 |
7190808010-COC | Konformitätsbescheinigung | 13/04/2017 | 4150-1000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.