Learn More
Thermo Scientific™ Dewar-Gefäße
Beschreibung
Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf. Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten optimalen Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben. Kolben bieten Ausgießöffnungen und einen eingelassenen Griff für einfaches Ausgießen von Flüssigkeiten.
- Doppelwände aus Polyethylen hoher Dichte und HDPE-Deckel mit Polyethylen-beschichtetem Griff gewährleisten Robustheit und Bruchfestigkeit
- Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten höchsten Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben
- Verwendung bei –196°C bis +100°C
- Ausguss und ein eingelassener Griff auf der Unterseite erleichtern das Ausgießen von Flüssigkeiten.
- Belüftete, isolierte Abdeckung ermöglicht das Entweichen von Dampf, sorgt jedoch gleichzeitig für eine konstante Probentemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 338,14 fl oz |
| Anzahl pro Karton | 1 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Innentiefe (metrisch) | 396 mm |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 15,6 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Öffnung | 198 mm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Öffnung | 7,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 470 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 18,5 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.