Learn More
Astell Scientific™ Tischautoklaven
Vollständig unabhängige Autoklaven standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer, erfordern keine Leitungen und nur eine einphasige Stromversorgung.
10350.00 € - 14155.00 €
Spezifikation
Stromstärke | 13 A |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Kammer | 346 mm |
Außenhöhe (metrisch) | 600 mm |
Modell | AMB |
Produkttyp | Tisch-Autoklav |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12735375
|
Astell Scientific™
AMB420 |
33 l |
10350.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12755375
|
Astell Scientific™
AMB440 |
63 l |
14155.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12745375
|
Astell Scientific™
AMB430 |
43 L |
12360.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Die klassische Version muss manuell mit Wasser befüllt werden und während des Zyklus läuft das Kondensat über ein Silikonrohr, das an eine hitzebeständige Flasche angeschlossen werden kann, aus dem Behälter
- Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
- 5.7 Zoll-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
- Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
- Einfache Vakuumoption vor dem Anschluss erhältlich
- Einstellung von Zeit und Temperatur
Spezifikation
13 A | |
600 mm | |
Tisch-Autoklav | |
230 V |
346 mm | |
AMB | |
50/60 Hz | |
520 mm |