Learn More
Sartorius™ arium pro VF Ultrapure Water System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bieten eine riesige Auswahl an Funktionen und Optionen für die kundenspezifische Konfiguration.
Marke:  Sartorius™ H2OPRO-VF-T-TOC
Artikelnummer. 14831392
  • 12150.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vormontierte modulare Einheiten für spezifische Anwendungen
  • Niedrigster TOC-Wert mit Echtzeit-Überwachungsfunktion
  • Effiziente Entfernung von Endotoxinen, DNase und RNase
  • Hohe Flexibilität
  • Sehr einfache Bedienung
  • Erfüllt und übertrifft die ASTM-Norm Typ 1, wodurch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet wird
  • Anwendungen: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, PCR, Elektrophorese, Endotoxin-Analyse, Immunzytochemie, Reinwasser für die Vorbereitung von Zellkulturmedien, Reinwasser für die Produktion von monoklonalen Antikörpern, Photometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μS/cm
1,7 l/min
≤2 ppb
Ja
Arbeitsfläche
<1 NTU
100/240 V
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
Typ 1
Arium pro UltraPure Wassersystem
Zellkultur-, Puffer- und Medienvorbereitung; Histologie; IC; Vorbereitung von Reagenzien; Photometrie; ELISA; AAS
< 1000 ppb
100/240 V