Learn More
Sartorius SYSTEME ARIUM PRO UF PAILLASSE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11785006 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Flussrate: 1.7 l/min
Artikelnummer. 11785006
Marke: Sartorius H2OPROUFT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten eine riesige Auswahl an Funktionen und Optionen für die kundenspezifische Konfiguration.
  • Vormontierte modulare Einheiten für spezifische Anwendungen
  • Niedrigster TOC-Wert mit Echtzeit-Überwachungsfunktion
  • Effiziente Entfernung von Endotoxinen, DNase und RNase
  • Hohe Flexibilität
  • Sehr einfache Bedienung
  • Erfüllt und übertrifft die ASTM-Norm Typ 1, wodurch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet wird
  • Anwendungen: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, PCR, Elektrophorese, Endotoxin-Analyse, Immunzytochemie, Reinwasser für die Vorbereitung von Zellkulturmedien, Reinwasser für die Produktion von monoklonalen Antikörpern, Photometrie
  • Die mikroporöse 5000 MCWO-Membran hält Makromoleküle zurück und das Wasser kann für Zellkulturanwendungen verwendet werden.
  • Zu den typischen Anwendungen gehören Zellkultivierung, DNA-Sequenzanalyse, IVF und allgemeine biochemische Aufgaben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Leitfähigkeit 100 μS/cm
Bakterieller Gehalt <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Tägliche Abgabe 100 L
Endotoxin-Konzentration <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
Flussrate 1,7 l/min
Art des Produktwassers Typ 1
Fern-Dispenser No
Elektrischer Widerstand 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
TOC (Total Organic Carbon) <5 ppb
Typ Arium pro UltraPure Wassersystem
DNase Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur-, Puffer- und Medienvorbereitung; Histologie; IC; Vorbereitung von Reagenzien; Photometrie; ELISA; AAS
Montage Arbeitsfläche
Silika < 1000 ppb
Trübung <1 NTU
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Spannung 100/240 V