Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM/F12
Gibco™ BenchStable™ Basalmedium wurde für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglicht die Lagerung bei Raumtemperatur.
44.66 € - 293.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. Vor Licht schützen. |
---|---|
Zelllinie | MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, humane endotheliale Zellen und Ratten-Fibroblasten |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16437060
![]() |
Gibco™
A4192001 |
500 mL |
44.66 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16447060
![]() |
Gibco™
A4192002 |
10 x 500 mL |
293.00 €
5000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12) ist ein weit verbreitetes Basismedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugerzellen. Erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierte Zellen umfassen MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothel-Zellen und Ratten-Fibroblasten. Wir führen verschiedene DMEM/F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Dieses DMEM/F-12 wird wie folgt modifiziert:
Mit
- L-Glutamin
- Phenolrot
Ohne
- Hepes
Verwendung von DMEM/F-12
DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM- und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert die hohen Konzentrationen von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit dem breiten Spektrum verschiedener Komponenten von F-12. DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM/F-12 eine Supplementierung, in der Regel mit 10%igem fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich sein. DMEM/F-12 nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Zur Gewährleistung einer ununterbrochenen Versorgungskette bieten wir ein vergleichbares DMEM/F-12-Produkt aus unserem Betrieb in Schottland (11320-074) an. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. Vor Licht schützen. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch, nachhaltige Verpackung | |
BenchStable™ |
MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, humane endotheliale Zellen und Ratten-Fibroblasten | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum