Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protects the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits
Marke:  Cytiva 2300-10063
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16092032
  • 14.65 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Decken Sie die obere Pufferschale ab, um für Schutz vor Pufferverschüttungen und Salzablagerungen zu sorgen
  • Vereinfachen Sie die tägliche und wöchentliche vorbeugende Wartung der oberen Pufferschale von ÄKTA Systemen
  • Hergestellt aus saugfähigem, undurchlässigem Material, das zum Schutz von Laboroberflächen vor gefährlichen Verschüttungen entwickelt wurde
  • Glattes, saugfähiges Whatman Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten
  • Eine laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche
  • Passt zur oberen Pufferschale der Proteinaufbereitungssysteme ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure und ÄKTA start.
  • Praktisch und anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Benchkote Sheets
Papier, laminiertes Polyethylen
ÄKTA Start
10/Packung