Learn More
Wheaton™ Tisch-Rollerapparat für kleine Flaschen
Für die Zellkulturforschung und Versuchsanwendungen. Das Wheaton™ Tischgerät für kleine Rollerflaschen ist zur Verwendung mit Rollerflaschen aus Glas oder Kunststoff geeignet.
2120.00 €
Spezifikation
Drehzahlbereich 0,1 bis 3,8 U/min
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 14 W
Spannung 100 bis 240 V
Temperaturbereich (metrisch) 40 °C
Wirkleistung 14 W
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10748771
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Wheaton™
W348924-C
C-Modell
2120.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Platz für zwei Flaschen mit einem Durchmesser von 75 bis 121 mm und einer Länge von 290 mm
  • Deck-Kits für die doppelte oder dreifache Kapazität erhältlich
  • Für den Betrieb in Standard-Inkubatoren und Kühlräumen (5° bis 40 °C)
  • Präzise und reproduzierbare Drehzahleinstellungen
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 3,8 U/min
100 bis 240 V
14 W
50/60 Hz
18 cm
8 kg
Je 1
100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 14 W
40 °C
CE, CSA, UL
32.5 cm
32 cm
Für das Wachstum und die Beobachtung verschiedener Zellkulturen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Tisch-Rollerapparat für kleine Flaschen