Learn More
Wheaton™ Tisch-Rollerapparat für Mini-Fläschchen
Für Zellkultivierungsforschung oder Färbeverfahren. Das Wheaton™ Tischgerät für Mini-Rollerflaschen nimmt Serum- und Medienflaschen sowie Kulturröhrchen auf.
Marke: Wheaton™ W348923-C
2555.32 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Flaschen mit einem Durchmesser von 38 bis 60 mm und einer Länge von 240 mm
- Deck-Kits für die doppelte oder dreifache Kapazität erhältlich
- Präzise und reproduzierbare Drehzahleinstellungen
Spezifikation
3 bis 45 U/min | |
100/240 V | |
14 W | |
50/60 Hz | |
18 cm | |
8 kg | |
Für das Wachstum und die Beobachtung verschiedener Zellkulturen |
100/240 V, 50/60 Hz, 14 W | |
40 °C | |
CE, CSA, UL | |
32,5 cm | |
32 cm | |
C-Modell | |
Je 1 |