Learn More
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Marke: Bel-Art™ F65000-0005
182.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Passende Pistillspitzen und Mikroröhrchen können entweder mit Homogenisator oder bei der Verarbeitung per Hand verwendet werden.
- Enge Toleranzen, gründliche Homogenisierung und Mahlen von Materialien
- Chemikalien- und hitzebeständig, ohne Färbemittel, um das Auslaugen von Schwermetallen in Proben zu vermeiden
- Hergestellt und verpackt in Reinräumen der Klasse 10,000
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
- Hergestellt aus Polypropylen ohne tierische und Bestandteile aus Phthalat/Phthalsäureester
- Erhältlich in Einzel- oder Großpackungen
- Der einzigartige gerippte schafft lässt eine präzise fingergesteuerte Homogenisierung scherempfindlicher Proben zu
- Eignet sich für die meisten motorisierten Mixadapter
- Röhrchenboden sind 25 % dicker als Industriestandard
- Mattierte Seiten- und Deckeloberflächen für die Beschriftung, Schnappverschluss für positive Dichtung und durchstechbares Oberteil
Spezifikation
Pistill und Röhrchen | |
Polypropylen | |
Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem | |
Einzelpackung |
38 ml | |
Ja | |
100/Packung | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen > 0,5 ml Stößel und Röhrchen; Einzelpackung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur