Learn More
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Marca: Bel-Art™ F65000-0001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Passende Pistillspitzen und Mikroröhrchen können entweder mit Homogenisator oder bei der Verarbeitung per Hand verwendet werden.
- Enge Toleranzen, gründliche Homogenisierung und Mahlen von Materialien
- Chemikalien- und hitzebeständig, ohne Färbemittel, um das Auslaugen von Schwermetallen in Proben zu vermeiden
- Hergestellt und verpackt in Reinräumen der Klasse 10,000
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
- Hergestellt aus Polypropylen ohne tierische und Bestandteile aus Phthalat/Phthalsäureester
- Erhältlich in Einzel- oder Großpackungen
- Der einzigartige gerippte schafft lässt eine präzise fingergesteuerte Homogenisierung scherempfindlicher Proben zu
- Eignet sich für die meisten motorisierten Mixadapter
- Röhrchenboden sind 25 % dicker als Industriestandard
- Mattierte Seiten- und Deckeloberflächen für die Beschriftung, Schnappverschluss für positive Dichtung und durchstechbares Oberteil
Especificaciones
Stößel | |
Polypropylen | |
Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem | |
Einzelpackung |
38 ml | |
Ja | |
100/Packung | |
Ja |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen > 0,5 ml Stößel; Einzelpackung
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido