Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Heavy Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
51.80 € - 185.00 €
Spezifikation
Camber (Metric) | 51 µm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Außendurchmesser (metrisch) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
Wandstärke (metrisch) | 1,4 mm |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15328788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0575 |
178 mm | 501-PS-7-5 | 100 MHz | N/A | ||||
15348788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0585 |
203,2 mm | 501-PS-8-5 | 100 MHz | N/A | ||||
15358788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0595 |
228,6 mm | 501-PS-9-5 | 100 MHz | N/A | ||||
15308858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0575 |
178 mm | Gehäuse 502-PP-7-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15318858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0585 |
203,2 mm | 502-PP-8-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15338858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0595 |
228,6 mm | 502-PP-9-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15338988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0575 |
178 mm | Gehäuse 522-PP-7-5 | 500 MHz |
175.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15348988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0585 |
203,2 mm | Gehäuse 522-PP-8-5 | 500 MHz | N/A | ||||
15358988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0595 |
228,6 mm | Gehäuse 522-PP-9-5 | 500 MHz | N/A | ||||
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
51 µm | |
Borosilikatglas | |
4,9635 ± 0,0065 mm | |
1,4 mm |