Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
56.10 € - 179.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 2,9935±0,0065 mm |
---|---|
Wandstärke (metrisch) | 0,29 mm |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Produktcode | Marke | Modell | Feldstärke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Feldstärke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15358908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0375 |
Gehäuse 327-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm |
125.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15348968
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0375 |
Gehäuse 328-PP-7-5 | 500 MHz | 178 mm |
125.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15358968
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0385 |
Gehäuse 328-PP-8-5 | 500 MHz | 178 mm |
136.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15398998
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0375 |
Gehäuse 335-PP-7-5 | 600 MHz | 178 mm |
145.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15309008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0385 |
Gehäuse 335-PP-8-5 | 600 MHz | 203,2 mm |
164.00 €
5 Packungen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15348808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0395 |
307-PP-9-5 | 300 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368788
|
Wilmad-LabGlass™
66200-0375 |
305-PS-7-5 | 200 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0385 |
327-PP-8-5 | 400 MHz | 203,2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15378908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0395 |
327-PP-9-5 | 400 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15378788
|
Wilmad-LabGlass™
66200-0385 |
305-PS-8-5 | 200 MHz | 203,2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15398788
|
Wilmad-LabGlass™
66200-0395 |
305-PS-9-5 | 200 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15368968
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0395 |
328-PP-9-5 | 500 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15328808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0375 |
Gehäuse 307-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15338808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0385 |
307-PP-8-5 | 300 MHz | 203,2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15319008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0395 |
Gehäuse 335-PP-9-5 | 600 MHz | 228,6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Glas des Typs 1 Klasse A von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
2,9935±0,0065 mm | |
0,29 mm |