Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Spender für mehrere Rollen Etikettenklebeband
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Modell:
Arbeitsfläche
Economy
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klebebandrollen verschiedener Breiten und Farben lassen sich auf den Spindeln kombinieren. Passend für 5 oder mehr schmale Rollen der Größen 0.5 bis 0.75 in. (12 bis 19 mm) oder vier Rollen in der Breite 1 in. (25 mm)
- Wenn das beschriftete Klebeband herausgezogen und an der Abreißkante abgerissen wird, legt sich eine neue Länge Klebeband über die Beschriftungsplattform
- Die Spindeln lassen sich zum Auflegen und Entfernen der Rollen einfach aus dem Gerät entnehmen und für die Aufnahme von Rollen mit einem Kerndurchmesser von 1 oder 3 in. (25 oder 75 mm) einstellen
- Der Spender enthält drei Trennscheiben aus Kunststoff, die ein reibungsloses Abrollen von bis zu vier Klebebandrollen ohne Einreißen ermöglichen
- Dank der integrierten Stifthalterung des Spenders sind Beschriftungsmittel immer zur Hand
- 12 × 5.63 × 4.13 in. (302 × 143 × 121 mm)
- Erhältlich als Spar- und Tischmodell
- Zusätzliche Trennscheiben sind separat erhältlich
Tischmodell
- Klebebandbeschichtete, beschwerte Stahlkonstruktion mit rutschfesten Gummifüßen
- Langlebige, gezahnte Abreißkanten aus Stahl
- Mit einer kostenlosen Rolle 1/2™ Beschreibbarem Etikettenklebeband in weiß
- Für weniger anspruchsvolle Aufgaben vorgesehen, mit Abreißkante aus Kunststoff
- Mit Montagebohrungen zur sicheren Befestigung an der Arbeitsfläche (Schrauben nicht inbegriffen)
- Mit dem Wandmontageadapter ist auch eine Montage an vertikalen Flächen möglich
- Mit einer kostenfreien Rolle 1/2™ Beschreibbarem Etikettenklebeband in weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spender für Kennzeichnungsbänder |
| Farbe | Blue |
| Länge (metrisch) | 30.48 cm |
| Breite (metrisch) | 14.28 cm |
| Höhe (metrisch) | 10.47 cm |
| Aufnahmevermögen | Klebebänder mit 25 mm- oder 75 mm-Kern |
| Material | Stahl, Kunststoff, Gummi |
| Mounting | Freestanding |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Open Top |
| Mehr anzeigen |