Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Kolben mit Bleikabel mit Vikem™ Ummantelung
Artikelnummer. 12363946 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.25 Zoll
0.31 Zoll
Außendurchmesser (metrisch):
0.64 cm
0.8 cm
Gewicht (angloamerikanisch):
0.25 lbs.
0.38 lbs.
Gewicht (metrisch):
114 g
176 g
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12363946
Marke: Bel Art™ F183240000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Drahtgewichte nehmen die Form einer Helix, Spirale, eines Konus oder eine andere unregelmäßige Form an, um die Gefäße in einem Wasserbad zu stabilisieren
  • Kann um Kolben gewickelt, durch Griffe eingeschraubt oder in Schlaufen um Flaschenhälse gelegt werden
  • Beschichtet mit chemikalienbeständigem rotem Vikem Vinyl
  • Die Länge von 30 cm (12 Zoll) und die Flexibilität machen diese Gewichte sehr vielseitig
Spezifikation
Produkttyp Zubehör
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Red
Aufnahmevermögen Flasks (Assorted Sizes)
Material Vinyl-coated Lead
Positionen 1
Form Cylindrical
Einschübe None
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasks
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 20 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.25 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 0.64 cm
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.25 lbs.
Gewicht (metrisch) 114 g