Learn More
Bel-Art™ X2 Trigger sprayer 140mm height
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
53 mm
Verschlussgröße:
53 mm
Beschreibung
Reaktionszerstäuber mit Adaptern passen in jede Scienceware Flasche mit einem leicht zu füllenden, 53 mm breiten Verschluss und bieten eine bequeme, einstellbare Spritzdispensierung einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Bleichmittel, Ethanol, Maschinenöl und Wasser.
Der einfach zu installierende Sprüher ist perfekt für die OSHA-konformen 16 oz. und 32 oz. Scienceware-Weithalsflaschen ohne Belüftung (Serie 11716 und 11732).
- Die Federstahlpumpe im Abzugssprühgerät korrodiert nicht, wenn sie wiederholt einer 10 %igen Bleichlösung ausgesetzt wird
- Hergestellt aus haltbarem, bruchsicherem Polypropylen
- Der Sprüher ohne Adapter passt auf die meisten Flaschen mit einer 28 mm großen Öffnung
- Mit dem Sprühadapter ist die Flasche um ca. 5.5. in höher
- Werden in Packungen mit 2 Stück geliefert
Bestellinformation
Flaschen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | White, Gray |
Enthält | 53-mm-Adapter, Federpumpe aus Edelstahl. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten. |
Material | Polypropylen |
Menge | 2/Pk. |
Sterilität | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | No |
Öffnung | Wide, Threaded |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ X2 Trigger sprayer 140mm height >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur