Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tech Pen Stifte
Artikelnummer. 10673523 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10673523
Marke: Bel-Art™ F133840007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Strapazierfähige Einwegstifte mit weicher Spitze sind in sieben Farben erhältlich und schreiben auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoff, Papier und mehr
  • Ölbasierte Markierungsfarbe ist beständig gegen Waschen, Verwitterung, milde Säuren und Alkalien
  • Betrieb im Temperaturbereich von -46 ™ bis +65 °C möglich (-50 ° bis +150 °F)
  • Hält Autoklavieren 121 °C (250 °F) stand
  • Die Markierung ist ca. 1 mm breit (0.040 Zoll)
Spezifikation
Spitzenform Weiche Spitze
Produkttyp Präzisionsschreibstift
Farbe Orange
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Enthält Schnappverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schreibt auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoffe, Papier usw.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -50 bis +150 °F
Temperaturbereich (metrisch) -46°bis +65 °C
Menge Jeweils
Breite (metrisch) Leitung 1 mm