Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tech Pen Stifte
Strapazierfähige Einwegstifte mit weicher Spitze sind in sieben Farben erhältlich und schreiben auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoff, Papier und mehr
Marque: Bel-Art™ F13384-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ölbasierte Markierungsfarbe ist beständig gegen Waschen, Verwitterung, milde Säuren und Alkalien
- Betrieb im Temperaturbereich von -46 ™ bis +65 °C möglich (-50 ° bis +150 °F)
- Hält Autoklavieren 121 °C (250 °F) stand
- Die Markierung ist ca. 1 mm breit (0.040 Zoll)
Spécification
Weiche Spitze | |
Schwarz | |
Ja | |
Schreibt auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoffe, Papier usw. | |
-46°bis +65 °C | |
1 mm |
Präzisionsschreibstift | |
Autoklavierbar | |
Schnappverschluss | |
-50 bis +150 °F | |
Jeweils |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tech Pen Stifte > Schwarz
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu