Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tech Pen Stifte
Artikelnummer. 10295302 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10295302
Marke: Bel-Art™ F133840005
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Strapazierfähige Einwegstifte mit weicher Spitze sind in sieben Farben erhältlich und schreiben auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoff, Papier und mehr
  • Ölbasierte Markierungsfarbe ist beständig gegen Waschen, Verwitterung, milde Säuren und Alkalien
  • Betrieb im Temperaturbereich von -46 ™ bis +65 °C möglich (-50 ° bis +150 °F)
  • Hält Autoklavieren 121 °C (250 °F) stand
  • Die Markierung ist ca. 1 mm breit (0.040 Zoll)
Spezifikation
Spitzenform Weiche Spitze
Produkttyp Präzisionsschreibstift
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Enthält Schnappverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schreibt auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoffe, Papier usw.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -50 bis +150 °F
Temperaturbereich (metrisch) -46°bis +65 °C
Menge Jeweils
Breite (metrisch) Leitung 1 mm