Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit konischem Stopfen
Durchsticht Verpackung, um Proben zu entnehmen. Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit konischem Stopfen ist für die Probenentnahme aus Beuteln oder Blöcken von Käse, Fett, Seife, Ton oder ähnlichen halbfesten Stoffen konzipiert.
Marke: Bel-Art™ H37826-0000
Beschreibung
- Ein glatter, konischer, rostfreier Probenehmer zum Extrahieren eines Materialpfropfens
- Das scharfe Ende des Probenehmers mit Satinoberfläche durchsticht Beutel und Schachteln
- Bei Drehen des Griffs um eine halbe Umdrehung wird ein Materialspfrofen mit einer Länge von 15.2 cm (6 Zoll), der sich ab 1.7 cm bis zu 1.3 cm verjüngt
- Probenehmer: 191 mm lang mit 70 mm-T-Griff
Spezifikation
Probenehmer mit konischem Stopfen | |
Autoklavierbar | |
0.65 oz | |
Spitz zulaufend | |
Zur Verwendung in Material eindrücken, den Griff um eine halbe Umdrehung drehen und abziehen, entwickelt für die Probenentnahme aus Beuteln oder Blöcken von Käse, Fett, Seife, Ton oder ähnlichen halbfesten Stoffen | |
0.5 Zoll | |
12,7 mm | |
191 mm |
Edelstahl | |
T-Form | |
19.31 mL | |
Satin | |
0.68 Zoll | |
17,2 mm | |
7 in. |