Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™ Mit Metalldetektoren und Röntgengeräten detektierbare Schaufeln
Löffel und Löffelfragmente können mithilfe standardmäßiger Metalldetektoren und Röntgengeräte erkannt werden, um eine mögliche Kontamination der Produktion, Quarantänefälle und Rückrufe zu verhindern
Marke:  Bel-Art™ H36902-0006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13482489
  • 224.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standardmetalldetektions- und -röntgengeräte können bis zu 1.6 mm3 kleine Schaufelfragmente erkennen
  • Hergestellt mit einer eigens produzierten Polystyrolharzmischung in FDA-Qualität, die Spurenmengen an Edelstahl enthält Dunkelblau oder Schwarz bieten einen kontrastreichen Hintergrund für ein bessere Sichtbarkeit des Materials; die blaue Färbung entspricht dem Industriestandard für metallerkennende Materialien
  • Lange Griffe an 2 und 4 oz.-Schaufeln halten die Hand weiter von der Probe entfernt, um die Kontamination oder Exposition zu verringern
  • Flacher Boden an 2 und 4 oz.-Schaufeln hält die Schaufel aufrecht für die Verwendung als ein Wägeschiffchen: kein Verschütten, wenn sie auf einer ebenen Fläche ruht
  • Einzeln verpackt in Polyethylenbeutel und gammasterilisiert, mit Chargenstempel — bereit für einmalige Verwendung und Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel aus Metall und Röntgensichtbar
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
Lang
60 mL
Steril
Imprägniert mit Edelstahlpulver
Verhindert mögliche Kontamination bei Produktion, Quarantäne und Neukalibrierung
1.12 Zoll
3.06 Zoll
7,8 cm
1.61 Zoll
Polystyrolharz
Flach
2 oz.
Ja
Blau
FDA
Metalldetektion und Röntgengeräte
2,9 cm
5 Zoll
12,7 cm
4,1 cm